PLA0253
Rabbit anti-NPM1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
B23, NPM, member 1, nucleolar phosphoprotein B23, nucleolar protein NO38, nucleophosmin/nucleoplasmin family, numatrin, testicular tissue protein Li 128
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mg
nr dostępu
NP_002511.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... NPM1(4869)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)