Kluczowe dokumenty
PLA0206
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BCAR3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
Białko 3B zawierające domenę SH2, NSP2, SH2D3B, białko oporności antyestrogenowej raka piersi 3, dJ1033H22.2 (oporność raka piersi na antyestrogen 3), nowe białko 2 zawierające SH2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.2 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_003558.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... BCAR3(8412)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0206 mapuje się do regionu między resztami 25 i 75 oporności antyestrogenowej 3 ludzkiego raka piersi przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_003558.1 (GeneID 8412).
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana tris-buforem zawierająca 0,1% BSA zawierająca 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
BCAR3 (breast cancer anti-estrogen resistance 3) został pierwotnie zidentyfikowany jako czynnik nadający oporność na antyestrogeny w komórkach raka piersi. BCAR3 zawiera domenę Ras-GEF i domenę SH2. Jest spokrewniony z SHEP1 i NSP1 i uważa się, że odgrywa również rolę białka adaptorowego, które pośredniczy w sygnalizacji integryny w celu modulowania adhezji i migracji komórek.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)