PLA0141
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S40/S41) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 niedobór utrzymania minichromosomów 2, białko jądrowe BM28, cdc19, cykl podziału komórki 1, cyklina podobna do 1, homolog białka utrzymania minichromosomów 2, mitotyna, mitotyna (S. cerevisiae), niedobór utrzymania minichromosomów (S. cerevisiae) 2 (mitotyna), niedobór utrzymania minichromosomów 2 (mitotyna)
Wybierz wielkość
2210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2210,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 0.1 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nr dostępu
NP_004517.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MCM2(4171)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)