Kluczowe dokumenty
PLA0138
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S53) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:1,000- 1:2,500
nr dostępu
NP_004517.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MCM2(4171)
Immunogen
mmunogen was a synthetic phosphorylated peptide, which represented a portion of human minichromosomal maintenance deficient 2 surrounding Serine 53 according to the numbering given in entry NP_004517.2 (GeneID 4171).
Postać fizyczna
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Inne uwagi
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM2 interacts with the core MCM complex (MCM4, 6, and 7) to regulate its helicase activity.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)