Epitop rozpoznawany przez PLA0130 mapuje się do regionu pomiędzy resztami od 100 do 150 ludzkiego ATM i białka oddziałującego związanego z Rad3 przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_569055.1 (GeneID 84126).
Postać fizyczna
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Inne uwagi
ATRIP (ATR-interacting protein) tworzy kompleks z kinazą serynowo-treoninową ATR (ataxia-telangiectasia mutated rad-3 related), aby funkcjonować w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Poprzez interakcję z białkiem replikacyjnym A (RPA), ATRIP wspomaga rekrutację ATR do regionów uszkodzeń DNA. ATR-ATRIP oddziałuje i jest regulowany przez Rad17 i kompleksy 9-1-1.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)