PLA0128
Rabbit anti-Phospho RNA Polymerase II (S2) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_000928.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... POLR2A(5430)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)