Kluczowe dokumenty
PLA0115
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-DNA-PKcs Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
DNA-PKcs, DNAPK, DNPK1, HYRC, HYRC1, IMD26, Podjednostka katalityczna DNA-PK, XRCC7, nadwrażliwość na promieniowanie mutacji scid u myszy, p350, p460, uzupełniający 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_008835.5
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... DNA-PKcs(5591)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0115 mapuje się do regionu między resztami 2050 i 2100 ludzkiej kinazy białkowej zależnej od DNA, podjednostki katalitycznej, przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_008835.5 (GeneID 5591).
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana tris-buforem zawierająca 0,1% BSA zawierająca 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
DNA-PKcs jest podjednostką katalityczną kinazy serynowo-treoninowej zależnej od DNA (DNA-PK). DNA-PK jest heterotrimerem składającym się z DNA-PKcs i dimeru Ku709/Ku86. DNA-PK bierze udział w naprawie uszkodzeń DNA i rekombinacji V(D)J. DNA-PK fosforyluje Artemis, białko wymagane do niehomologicznego łączenia końców i jest niezbędne do załadowania Artemis na uszkodzone DNA.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)