Przejdź do zawartości
Merck

PLA0110

Rabbit anti-LATS2 Antibody, Affinity Purified

Powered by Bethyl Laboratories, Inc.

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość


Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc

biological source

rabbit

Quality Level

antibody form

affinity purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

species reactivity

mouse, human

technique(s)

immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:5,000

accession no.

NP_055387.1

UniProt accession no.

shipped in

wet ice

storage temp.

2-8°C

Gene Information

rabbit ... LATS2(26524)

Immunogen

The epitope recognized by PLA0110 maps to a region between residues 1 and 50 of human Large Tumor Suppressor 2 using the numbering given in entry NP_055387.1 (GeneID 26524).

Physical form

Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide

Other Notes

LATS2 (Large Tumor Suppressor homolog 2) has been identified as a tumor suppressor protein and is a member of the Dbf2-related (NDR) family of protein kinases that are key components of the mitotic exit network. LATS2 appears to negatively regulate G2/M transitioning by down-regulating CDC2 kinase activity. LATS2 has also been identified as a negative regulator of the androgen receptor (AR) and may play a role in AR-mediated transcription and the development of prostate cancer.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  

Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.

Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

wgk

nwg

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Masahiro Tsujiura et al.
PloS one, 9(6), e100974-e100974 (2014-06-28)
Yes-associated protein (YAP) is a transcriptional co-activator and regulates cell proliferation and apoptosis. We investigated the clinical and biological significance of YAP in endometrial cancer (EMCA). YAP expression in 150 primary tumor tissues from patients with EMCA was evaluated by

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej