PLA0062
Rabbit anti-MCM4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
CDC21, CDC21 homolog, CDC54, MCM4 minichromosome maintenance deficient 4 (S. cerevisiae), MGC33310, NKCD, NKGCD, P1-Cdc21, hCdc21, homolog of S. pombe cell devision cycle 21, minichromosome maintenance deficient 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_005905.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... MCM4(4173)
Immunogen
Postać fizyczna