PLA0005
Goat anti-HP1-beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nr dostępu
NP_006798.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
goat ... HP1-beta(10951)
Immunogen
Postać fizyczna