Przejdź do
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
SMILES string
O.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1.CC2(C)S[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N3[C@H]2C(O)=O
InChI key
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
specific activity
~1000 U/mg
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?