Przejdź do
P9798
Ion exchange Filtration Cartridge Polyethyleneimine-Activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
633,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
633,25 zł
Cena katalogowa745,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Polyethyleneimine-activated glutaraldehyde-crosslinked (PEI-GTA) affinity filtration cartridges are used in protein chromatography and affinity chromatography.
Other Notes
PVC-Silica membranes in plastic housings with inlet and outlet ports.
50 mm diameter
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2467511.0476557267
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
resin
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)