Przejdź do
P9740
PHOS-Select Iron Affinity Gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
suspension
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
shelf life
2 yr at −20‑0 °C
pH
~5
capacity
≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C)
storage temp.
−20°C
General description
The PHOS-Select iron affinity gel is a novel iron [Fe(III)] chelate matrix. This matrix provides high capacity affinity binding of molecules containing phosphate groups.
Application
Phos-Select products facilitate a number of applications including:
  • affinity enrichment of phosphopeptides obtained from protein tryptic digests
  • direct transfer of phosphocompounds for analysis (HPLC or mass spectrometry)
  • enrichment of phosphopeptides by immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Physical form
aqueous glycerol suspension
Other Notes
Phos-Select Iron Affinity Gel is a novel iron [Fe(III)] chelate matrix based on Sigma′s NTA analog chelate ligand. The matrix provides high capacity affinity binding of molecules containing phosphate groups.
Legal Information
PHOS-Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8162H0537I1408
form
suspension
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
form
suspension
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
~5
pH
-
pH
-
pH
-
capacity
≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C)
capacity
>15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
capacity
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
capacity
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
shelf life
2 yr at −20‑0 °C
shelf life
1 yr (when stored properly.)
shelf life
-
shelf life
1 yr
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)