Informacje o tej pozycji
western blot (chemiluminescent)
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:600
Nazwa produktu
Anti-Potassium Channel Kv1.4 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, lyophilized powder
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:600
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... KCNA4(3739)
mouse ... Kcna4(16492)
rat ... Kcna4(25469)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Immunogen
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet