Kluczowe dokumenty
P9121
Prolactin Receptor/Fc Chimera human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Lactotrophin, Luteotropic Hormone (LTH), Luteotropin, Mamotrophin, PRL
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in mouse NSO cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~66 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~51 kDa
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PRLR(5618)
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)