Merck
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
Synonim(y):
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3F5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.10
Beilstein:
1985849
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
Klucz InChI
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3