Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
122.2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~180 kDa (higher band may be present)
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total extract of rat brain
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ptprz1(25613)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8874-25UL | 04061837721335 |
| P8874-200UL | 04061837721328 |