Kluczowe dokumenty
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H52NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.66
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3