P8247
Anti-Potassium Channel KIR3.3 (GIRK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: 1:200 using rat brain membranes
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ9(3765)
mouse ... Kcnj9(16524)
rat ... Kcnj9(116560)
Immunogen
Postać fizyczna