Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 65 kDa
species reactivity
bovine, human, rat, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 10-15 μg/mL, microarray: suitable, western blot: 5-10 μg/mL using total rat brain homogenate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8109-.1ML | 04061838164742 |