Kluczowe dokumenty
P7871
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pSer141) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1,000 using Cos cells transiently transfected with PAK1, PAK2, or PAK3, and co-transfected with V12 Cdc42 and grown either as adherent cultures to activate PAK, or placed in suspension to suppress PAK activation
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer141)
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa ludzkie PAK1 (46% homologii), PAK2 i PAK3 (46% homologii). Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?