Merck
P7747
Sigma-Aldrich
Anti-Prostaglandin E2 Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EP2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2 μg/mL using human ovary, granulosa cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGER2(5732)
mouse ... Ptger2(19217)
rat ... Ptger2(81752)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowej zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego receptora prostglandyny E2. Peptyd immunizujący ma ~ 83% homologii zarówno do genu szczura, jak i myszy.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthias Oll et al.
BMC urology, 12, 35-35 (2012-12-12)
Prostaglandins play an important role in ureteral obstruction, but the detailed expression profiles of the prostaglandin receptors (PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4, PTGFR) remain unknown in the different parts of the human ureter. The expression pattern of PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4