Merck
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
Synonim(y):
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.60
Beilstein:
1801568
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
opis
non-ionic
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
Klucz InChI
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)