Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł 1606,50 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Biological source:
protein A from Staphylococcus aureus
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
protein A from Staphylococcus aureus
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
color
clear light yellow
storage temp.
2-8°C
General description
Protein A is a 42 kD cell surface protein isolated from Staphylococcus aureus. It exists in secreted as well as membrane associated forms and has high binding affinity for immunoglobulins. So, this property is useful for the labeling and purification of antibodies[1]. Protein A−Alkaline Phosphatase can be used in immunoblotting to analyse the IgG glycosylation[2]. Protein A−Alkaline Phosphatase has specificity for most of the mammals except goat, sheep and rat.
Application
Protein A−alkaline phosphatase may be used in ELISA for analysis of IgG glycosylation[2].
Physical form
Solution at approx. 1 mg protein/ml in 50 mM Tris, pH 8.0, 1.0 mM magnesium chloride, 0.1 mM ZnCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source protein A from Staphylococcus aureus | biological source Staphylococcus aureus | biological source - | biological source mouse |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate - | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate biotin conjugate |
| color clear light yellow | color - | color - | color - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?