Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł 425,25 zł |
Informacje o tej pozycji
425,25 zł
Cena katalogowa567,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, pH 7.6 (25 °C)
form
powder
Quality Segment
pH
7.6 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| pH 7.6 (25 °C) | pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?