Kluczowe dokumenty
P7022
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-palmitoyl)ethanolamine ammonium salt
~99%
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, N-palmitoyl ammonium salt
About This Item
Próba
~99%
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grupa funkcyjna
aldehyde
ketone
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(55)54-46-47-61-64(58,59)62-49-50(63-53(57)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)48-60-52(56)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h50H,4-49H2,1-3H3,(H,54,55)(H,58,59);1H3/t50-;/m1./s1
Klucz InChI
CREASFJXMVEMCZ-VDKVIGKMSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3