Merck
P6847
Monoklonalna anty-interleukina-2-R-fykoerytryna
clone 5334, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Interleukin-2, Monoclonal Anti-IL-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Conjugate:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Clone:
5334, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5334, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
Interleukina-2 (IL-2), określana również jako czynnik wzrostu komórek T, jest cytokiną wytwarzaną przez pewne podgrupy limfocytów T. Pełni ona różne funkcje, takie jak indukowanie wydzielania interferonu γ przez komórki B oraz wpływanie na aktywację komórek NK. Odgrywa różne funkcje, takie jak indukowanie wydzielania interferonu γ i czynnika wzrostu komórek B, a także wpływa na aktywację i proliferację komórek NK. Odgrywa również istotną rolę w modulowaniu ekspresji receptora IL-2 i może ułatwiać wzrost i różnicowanie komórek B. Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie-2-R-fykoerytrynie reaguje specyficznie z ludzką IL-2.
Immunogen
rekombinowana ludzka IL-2
Application
Monoklonalne przeciwciało przeciwko interleukinie-2-R-fykoerytrynie może być stosowane w testach cytometrii przepływowej do identyfikacji cytokin wewnątrzcytoplazmatycznych i do liczenia komórek wytwarzających cytokiny obecnych w mieszanej populacji.
Biochem/physiol Actions
Koniugaty będą identyfikować i określać ilościowo komórki zawierające wewnątrzkomórkowe formy ludzkiej IL-2 za pomocą cytometrii przepływowej.
Physical form
Roztwór w zbuforowanej soli fizjologicznej zawierającej 0,5% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Oczyszczone przeciwciało jest sprzężone z R-fykoerytryną (PE).
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6847-100TST04061829671570