Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Proline-[4-3H(N)], aqueous ethanol solution
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
storage temp.
2-8°C
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej