Merck
P6541
n-Propyl β-lactoside
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H28O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.38
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)