Merck
P6510
Protoveratrine B
85-90%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H63NO15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
809.94
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
204-719-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
85-90%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C(=O)OC1C(O)C2C(CN3CC(C)CCC3C2(C)O)C4CC56OCC7(O)C(CCC5(C)C7C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C6C14O)OC(=O)C(C)(O)C(C)O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)