Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
availability
not available in Japan
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4 μg/mL using human tonsil, neutrophils and macrophages
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... P2RY4(5030)
mouse ... P2ry4(57385)
rat ... P2ry4(63843)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P6497-50UL | 04061837832703 |