Merck
P6495
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT6 (SE-15) antibody produced in rabbit
~0.9 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein Arginine Methyl Transferase 6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.9 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of PRMT6 transfected 293T cells
indirect immunofluorescence: 3-4 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of PRMT6 transfected 293T cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT6(55170)
Opis ogólny
Metylotransferazy argininy białkowej (PRMT) są podzielone na dwa główne typy, typ I (w tym PRMT1, 3, 4 i 6) i typ II (PRMT5). Metylotransferaza argininowa białka 6 (PRMT6), metylotransferaza histonu H3R2, koduje metylotransferazę argininową białka 6. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 1p13.3.
Specyficzność
Przeciwciało anty-PRMT6 (SE-15) reaguje specyficznie z PRMT6.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 2-16 ludzkiego PRMT6 sprzężony z KLH poprzez C-końcową dodaną cysteinę.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PRMT6 (SE-15) produkowane u królików może być stosowane w:
  • western blotting
  • immunofluorescencja
  • immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Enzym metylotransferaza argininy białkowej 6 (PRMT6) jest niezbędny do asymetrycznej dimetylacji H3R2 (H3R2me2a), zwłaszcza w cząsteczce argininy. Nadekspresja PRMT6 jest obserwowana w różnych chorobach człowieka, w tym w nowotworach. W komórkach MCF7 delecja lub zablokowanie tego genu przywraca globalną metylację DNA. Brak tego genu skutkuje zwiększoną regulacją białka 1 oddziałującego z CDK (p21 i p27) i starzeniem się komórek. Przeciwciała specyficzne dla PRMT6 są ważnym narzędziem do badania biologii białkowych metylotransferaz argininowych (PRMT).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się również przechowywania w zamrażarkach bezszronowych. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PRMT6 promotes endometrial cancer via AKT/mTOR signaling and indicates poor prognosis
Jiang N, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 120(19), 105681-105681 (2020)
Significant association of PRMT 6 hypomethylation with colorectal cancer
Pan R, et al.
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 32(9), e22590-e22590 (2018)
Effect of phosphorylation and methylation on the function of the p16INK4a protein in non-small cell lung cancer A549 cells
Ma WL, et al.
Oncology Letters, 10(4), 2277-2282 (2015)
Structural basis of arginine asymmetrical dimethylation by PRMT6
Wu H, et al.
The Biochemical Journal, 473(19), 3049-3063 (2016)
The arginine methyltransferase PRMT6 regulates DNA methylation and contributes to global DNA hypomethylation in cancer
Veland N, et al.
Cell Reports, 21(12), 3390-3397 (2017)