Merck
P6233
Hamilton® pipette tips
Filter Tips, maximum volume 200 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
Materiały
colorless
opis
for Softgrip pipettes
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
opakowanie
pack of 1152 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Hamilton 68008-13
maksymalna pojemność
200 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.