Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C80H130N28O24/c1-10-37(3)60(63(83)118)106-66(121)41(7)96-72(127)52(32-55(81)113)103-69(124)49(22-17-29-92-80(88)89)100-68(123)47(20-15-27-90-78(84)85)98-57(115)35-94-76(131)62(43(9)111)108-70(125)48(21-16-28-91-79(86)87)99-56(114)34-93-67(122)54(36-109)105-65(120)40(6)97-77(132)61(38(4)11-2)107-74(129)51(30-44-18-13-12-14-19-44)102-73(128)53(33-58(116)117)101-64(119)39(5)95-71(126)50(104-75(130)59(82)42(8)110)31-45-23-25-46(112)26-24-45/h12-14,18-19,23-26,37-43,47-54,59-62,109-112H,10-11,15-17,20-22,27-36,82H2,1-9H3,(H2,81,113)(H2,83,118)(H,93,122)(H,94,131)(H,95,126)(H,96,127)(H,97,132)(H,98,115)(H,99,114)(H,100,123)(H,101,119)(H,102,128)(H,103,124)(H,104,130)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,129)(H,108,125)(H,116,117)(H4,84,85,90)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t37-,38-,39-,40-,41-,42+,43+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-,60-,61-,62-/m0/s1
InChI key
VAKHFAFLRUNHLQ-PEBJKXEYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), powder | description - | description The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin. |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?