Merck
P5782
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Synonim(y):
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Preparation Note
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
Other Notes
Double-stranded alternating copolymer.
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)