Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3420,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint beige to light beige, white to light yellow
SMILES string
Cc1ncc(COP(O)(O)=O)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H13N2O5P/c1-5-8(11)7(2-9)6(3-10-5)4-15-16(12,13)14/h3,11H,2,4,9H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
ZMJGSOSNSPKHNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the enzymatic synthesis of cytidine diphosphate-4-keto-3, 6-dideoxyglucose[1]
- as a substrate for pyridoxamine-5′-phosphate phosphatase activity assay[2]
- as a substrate to characterize pyridoxine-5′-phosphate oxidase[3][4]
- for the absorbance and fluorescence studies of properties of NaBH4-reduced glycogen phosphorylase b to probe the microenvironment of PMP residue[5]
- as a substrate for characterization of pyridoxamine-phosphate transaminase(s) from various species and tissues
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥97.0% (NT) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) enzyme immunoassay: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color faint beige to light beige, white to light yellow | color beige, off-white to yellow | color white to faint beige | color white to light yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?