Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,00 zł
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
~98%
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
technique(s)
cell culture | insect: suitable
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.), 0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ~98% | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility - | solubility H2O: soluble |
| vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) |
| density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.), 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?