This compound can be dissolved in DMSO, where it should be soluble to a concentration of 30 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
460,00 zł
Nazwa produktu
[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N(C)[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCCO
InChI
1S/C26H35N5O6.C2H4O2/c1-17(30-25(36)21(27)14-19-8-10-20(33)11-9-19)24(35)29-16-23(34)31(2)22(26(37)28-12-13-32)15-18-6-4-3-5-7-18;1-2(3)4/h3-11,17,21-22,32-33H,12-16,27H2,1-2H3,(H,28,37)(H,29,35)(H,30,36);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+;/m1./s1
InChI key
XZZYKCKUDLGXJA-NJUGUJQKSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
General description
Application
- for use as a positive control in the assay of G-protein activation with μ-opioid receptor, to assay the inhibition of cAMP inhibition by DAMGO [1]
- for the determination of the suppression of contraction by opioid receptors [3]
- to determine whether the peripheral application of DAMGO suppresses the hypertonic saline (HS)-induced masseter nociception in slightly anaesthetized rats [4]
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
DAMGO Acetate salt를 H2O에 녹이라고 되어있는데, 이를 DMSO에 녹여서 사용해도 괜찮을까요? Specification sheets says to dissolve DAMGO Acetate salt in H2O, is it okay to dissolve it in DMSO?
1 answer-
Helpful?
-
![[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/227/014/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de/640/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de.png)
![[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate ≥95.0% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/158/699/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c/640/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c.png)
![[D-Ala2]-Deltorphin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/289/271/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f/640/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f.png)
![[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/184/136/1e0e1352-7665-406c-b51c-9a4fd9474b9a/640/1e0e1352-7665-406c-b51c-9a4fd9474b9a.png)