Key Documents
SAB1411281
Sigma-Aldrich
Anti-ACD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIP1, PTOP, TINT1, TPP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACD(65057)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is involved in telomere function. This protein is one of six core proteins in the telosome/shelterin telomeric complex, which functions to maintain telomere length and to protect telomere ends. Through its interaction with other components, this protein plays a key role in the assembly and stabilization of this complex, and it mediates the access of telomerase to the telomere. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. This gene, which is also referred to as TPP1, is distinct from the unrelated TPP1 gene on chromosome 11, which encodes tripeptidyl-peptidase I. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACD (AAH16904.1, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRCQSDAAMRVNGPASRAPAGWTSGSLHTGPRAGRPRAQARGVRGRGLLLRPRPAKELPLPRKGGAWAPAGNPGPLHPLGVAVGMAGSGRLVLRPWIRELILGSETPSSPRAGQLLEVLQDAEAAVAGPSHAPDTSDVGATLLVSDGTHSVRCLVTREALDTSDWEEKEFGFRGTEGRLLLLQDCGVHVQVAEGGAPAEFYLQVDRFSLLPTEQPRLRVPGCNQDLDVQKKLYDCLEEHLSESTSSNAGLSLSQLLDEMREDQEHQGALVCLAESCLTLEGPCTAPPVTHWAASRCKATGEAVYTVPSSMLCISENDQLILSSLGPCQRTQGPELPPPDPALQDLSLTLIASPPSSPSSSGTPALPGHMSSEESGTSISLLPALSLAAPDPGQRSSSQPSPAICSAPATLTPRSPHASRTPSSPLQSCTPSLSPRSHVPSPHQALVTRPQKPSLEFKEFVGLPCKNRPPFPRTGATRGAQEPCSVWEPPKRHRDGSAFQYEYEPPCTSLCARVQAARLPPQLMAWALHFLMDAQPGSEPTPM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3