Przejdź do
P8574
Sodium pyruvate
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium pyruvate has been used as a component:
  • of cutting solution for rat brain tissue slice preparation
  • of M-199 medium for the maturation of oocytes
  • of Krebs-Henseleit buffer for plasma incubation
Biochem/physiol Actions
Sodium pyruvate based therapeutic regimen is effective for treating mitochondrial diseases. It decreases tissue damage associated with the pathophysiology of brain damage, haemorrhagic shock and ischemia-reperfusion injury models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2256P4562P3662
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Biomarkers and clinical rating scales for sodium pyruvate therapy in patients with mitochondrial disease
Koga Y, et al.
Mitochondrion (2019)
Transcriptome and proteome analysis of soleus muscle of hormone-sensitive lipase-null mice
Hansson O, et al.
Journal of Lipid Research, 46(12), 2614-2623 (2005)
Embryonic development after follicle culture is influenced by follicle-stimulating hormone isoelectric point range
Vitt UA, et al.
Biology of Reproduction, 65(5) (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P8574-25G04061834401568
P8574-100G04061834401551
P8574-5G04061834401575