Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(=O)CC(NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H16N4O6/c12-7(16)3-6(10(20)13-4-9(18)19)15-11(21)5-1-2-8(17)14-5/h5-6H,1-4H2,(H2,12,16)(H,13,20)(H,14,17)(H,15,21)(H,18,19)
Klucz InChI
HYMUIMPABXIACR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)