Kluczowe dokumenty
P5029
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H56NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
549.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
Formularz
semisolid
kolor
yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)