Merck
P4896
Pararosaniline acetate
Synonim(y):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
EC Number:
227-918-6
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Colour Index Number:
42500
Pozwól nam pomóc
mp
203 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)