Merck
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)