Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, mouse, bovine, human
technique(s)
western blot: 1:1,000 using using FLAG® immunoprecipitates from HEK 293 cells transfected with Mock, IFNAR1 wild type, or IFNAR1 S535A and S539A mutants
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer535/pSer539)
Gene Information
human ... IFNAR1(3454)
mouse ... Ifnar1(15975)
rat ... Ifnar1(288264)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4623-1VL | 04061826592281 |