Kluczowe dokumenty
P4429
Sigma-Aldrich
Pancreozymin from porcine intestine
2-6 Crick units/mg solid
Synonim(y):
CCK, Cholecystokinin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formularz
solid
aktywność właściwa
2-6 Crick units/mg solid
obecność zanieczyszczeń
secretin 0.4 - 1.0 Crick units/mg solid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C166H261N51O52S4/c1-15-84(9)130(159(261)211-116(78-220)154(256)206-110(68-125(227)228)150(252)191-97(38-27-54-182-165(176)177)139(241)205-112(70-127(231)232)152(254)215-132(88-42-44-91(45-43-88)269-273(266,267)268)161(263)197-100(48-58-270-12)135(237)185-75-124(226)190-106(64-89-72-184-94-35-21-20-33-92(89)94)146(248)195-101(49-59-271-13)141(243)204-111(69-126(229)230)151(253)198-103(133(173)235)63-87-31-18-17-19-32-87)213-143(245)98(39-28-55-183-166(178)179)192-147(249)107(65-90-73-180-80-187-90)201-153(255)115(77-219)210-157(259)119-41-30-57-217(119)163(265)113(71-128(233)234)207-145(247)105(62-82(5)6)200-149(251)109(67-122(172)224)203-140(242)99(46-47-120(170)222)193-144(246)104(61-81(3)4)199-148(250)108(66-121(171)223)202-138(240)96(36-23-25-52-168)196-158(260)129(83(7)8)212-160(262)131(85(10)16-2)214-155(257)117(79-221)208-142(244)102(50-60-272-14)194-137(239)95(37-26-53-181-164(174)175)189-123(225)74-186-136(238)114(76-218)209-156(258)118-40-29-56-216(118)162(264)86(11)188-134(236)93(169)34-22-24-51-167/h17-21,31-33,35,42-45,72-73,80-86,93,95-119,129-132,184,218-221H,15-16,22-30,34,36-41,46-71,74-79,167-169H2,1-14H3,(H2,170,222)(H2,171,223)(H2,172,224)(H2,173,235)(H,180,187)(H,185,237)(H,186,238)(H,188,236)(H,189,225)(H,190,226)(H,191,252)(H,192,249)(H,193,246)(H,194,239)(H,195,248)(H,196,260)(H,197,263)(H,198,253)(H,199,250)(H,200,251)(H,201,255)(H,202,240)(H,203,242)(H,204,243)(H,205,241)(H,206,256)(H,207,247)(H,208,244)(H,209,258)(H,210,259)(H,211,261)(H,212,262)(H,213,245)(H,214,257)(H,215,254)(H,227,228)(H,229,230)(H,231,232)(H,233,234)(H4,174,175,181)(H4,176,177,182)(H4,178,179,183)(H,266,267,268)
Klucz InChI
QFLBZJPOIZFFJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cholecystokinina (CCK) jest hormonem peptydowym układu pokarmowego odpowiedzialnym za stymulację trawienia tłuszczu i białka. Jest wykorzystywana do badania funkcjonowania mózgu, nerek i trzustki, a także zachowań reprodukcyjnych i tolerancji glukozy[1][2].
Działania biochem./fizjol.
CCK pośredniczy w trawieniu i odczuwaniu sytości. Ma właściwości przeciwzapalne. CCK stymuluje wydzielanie insuliny poprzez aktywność fosfolipazy w komórkach b[2].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A conversation with Jeffrey M. Friedman by Ushma S. Neill.
Jeffrey M Friedman
The Journal of clinical investigation, 123(2), 529-530 (2013-04-20)
Sam A Booker et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(18), 7961-7974 (2013-05-03)
Inhibitory parvalbumin-containing interneurons (PVIs) control neuronal discharge and support the generation of theta- and gamma-frequency oscillations in cortical networks. Fast GABAergic input onto PVIs is crucial for their synchronization and oscillatory entrainment, but the role of metabotropic GABA(B) receptors (GABA(B)Rs)
G Pacini et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 281(4), E693-E703 (2001-09-12)
To study the contributions of insulin-dependent vs. insulin-independent mechanisms to intravenous glucose tolerance (K(G)), 475 experiments in mice were performed. An intravenous glucose bolus was given either alone or with exogenous insulin or with substances modulating insulin secretion and sensitivity.
Crick, J., et al.
The Journal of Physiology, 110, 110-110 (1950)
Utilization of cholecystokinin cholescintigraphy in clinical practice.
Bryan K Richmond et al.
Journal of the American College of Surgeons, 217(2), 317-323 (2013-06-05)