Merck
P4243
S-Petasin
>98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(3S,4aR,5R,6R)-[2,3,4,4a,5,6,7,8-Octahydro-3-(2-propenyl)-4a,5-dimethyl-2-oxo-6-naphthyl] Z-3′-methylthio-1′-propenoate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CS\C=C/C(=O)O[C@@H]1CCC2=CC(=O)[C@@H](C[C@]2(C)[C@H]1C)C(C)=C
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL, H2O: insoluble
Biochem/physiol Actions
L-type voltage-dependent calcium channel blocker.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)