Kluczowe dokumenty
P4118
Sigma-Aldrich
[CPP1-7, NPY19-23, Ala31, Aib32, Gln34]-Pancreatic polypeptide
Synonim(y):
GPSQPTYPGDNATPEQMARYYSALRRYINMA-Aib-RQRY
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C183H281N57O54S2
Masa cząsteczkowa:
4207.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Formularz
solid
skład
Peptide content, ≥80%
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Gly-Pro-Ser-Gln-Pro-Thr-Tyr-Pro-Gly-Asp-Asn-Ala-Thr-Pro-Glu-Gln-Met-Ala-Arg-Tyr-Tyr-Ser-Ala-Leu-Arg-Arg-Tyr-Ile-Asn-Met-Ala-Aib-Arg-Gln-Arg-Tyr
Działania biochem./fizjol.
First potent and selective Y5 neuropeptide Y receptor agonist.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)