Merck
P4079
Kwas L-piroglutaminowy, 7-amido-4-metylokumaryna
≥98%
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
crystals
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)