Key Documents
P3868
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor antibody produced in mouse
clone 37203.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-PIGF
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
37203.111, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PGF(5228)
Powiązane kategorie
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1